Få mere at vide
Dieldrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dieldrin |
| CAS | 60-57-1 |
| Molekylær formel | C12 H8 Cl6 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-, endo,exo- (8CI), 2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aα,2β,2aα,3β,6β,6aα,7β,7aα)-, rel-(1aR,2R,2aS,3S,6R,6aR,7S,7aS)-3,4,5,6,9,9-Hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonaphth[2,3-b]oxirene, 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo,exo-5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo-1,4-exo-5,8-dimethanonaphthalene, Aldrin epoxide, Alvit 55, Dieldrex, Dieldrin, Dielmoth, Dorytox, ENT-16225, HEOD, Illoxol, Insectlack, Kombi-Albertan, Moth Snub D, Octalox, Red Shield, SD 3417, Termitox, exo-Dieldrin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)11(16)5-3-1-2(6-7(3)19-6)4(5)10(8,15)12(11,17)18/h2-7H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-,7+,10+,11- |
| SMIL | ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3[C@H]4C[C@H]([C@@H]5O[C@H]45)[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl |
| IUPAC navn | rel-(1aR,2R,2aS,3S,6R,6aR,7S,7aS)-3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonaphth[2,3-b]oxirene |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.91 |
| Formel vægt | 377.8706 |