Få mere at vide
MedChemExpress DIDS sodium salt
Artikelnummer. 16444667
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16444667 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16444667 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0086
MedChemExpress DIDS sodium salt (MDL101114ZA) is a dual ABCA1 and VDAC1 inhibitor.
Tekniske data
Mængde 50 mg
Opbevaringskrav -20°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (100.30 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 33.33 mg/mL (66.86 mM; Need ultrasonic)
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 67483-13-0
Molekylvægt (g/mol) 498.48 g/mol
Synonym MDL101114ZA
Mål HBV