Få mere at vide
Didox, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477758
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477758 10 mg
16473727 50 mg
16437616 100 mg
16410228 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477758 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19387
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Didox (NSC-324360) is a synthetic ribonucleotide reductase (RR) inhibitor.
Didox (NSC-324360) is a synthetic ribonucleotide reductase (RR) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didox
CAS 69839-83-4
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H7NO4
Mængde 10 mg
Synonym NSC-324360
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (591.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NO)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 169.13
Formel vægt 169.13
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death