missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Didodecylmethylamine, TRC

Artikelnummer. 30379279
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379279 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD441735100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Didodecylmethylamine
CAS 2915-90-4
Molekylær formel C25 H53 N
Mængde 100 g
Synonym N-Dodecyl-N-methyl-1-dodecanamine, Dilaurylmethylamine, Dilaurylmonomethylamine, Farmin M 2-2095, Farmin M2 20, Methyldidodecylamine, N,N-Didodecyl-N-methylamine, N,N-Didodecylmethylamine, N-Dodecyl-N-methyldodecan-1-amine, N-Methyl-N,N-didodecylamine, N-Methyldidodecylamine, N-Dodecyl-N-methyldodecan-1-amine
InChI formel InChI=1S/C25H53N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26(3)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-25H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCCCC
IUPAC navn N-dodecyl-N-methyldodecan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 367.695
Formel vægt 367.418
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.