missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Didodecylmethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Didodecylmethylamine |
| CAS | 2915-90-4 |
| Molekylær formel | C25 H53 N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | N-Dodecyl-N-methyl-1-dodecanamine, Dilaurylmethylamine, Dilaurylmonomethylamine, Farmin M 2-2095, Farmin M2 20, Methyldidodecylamine, N,N-Didodecyl-N-methylamine, N,N-Didodecylmethylamine, N-Dodecyl-N-methyldodecan-1-amine, N-Methyl-N,N-didodecylamine, N-Methyldidodecylamine, N-Dodecyl-N-methyldodecan-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C25H53N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26(3)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-25H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | N-dodecyl-N-methyldodecan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.695 |
| Formel vægt | 367.418 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?