Få mere at vide
Didodecyldimethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 17984765
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17984765 10 g
17943865 1 g
17953745 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17984765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44176010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3401-74-9
Molekylær formel C26 H56 N . Cl
Molekylvægt (g/mol) 418.18
Synonym 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, chloride (8CI), Didodecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), AQ 212, Aliquat 204, Dilauryldimethylammonium chloride, Dimethyldidodecylammonium chloride, Dimethyldilaurylammonium chloride, Isothan DL, Isothan DL 1, Quartamin D 24E, Quaternium 47, 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, chloride (8CI), Didodecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), AQ 212, Aliquat 204, Dilauryldimethylammonium chloride, Dimethyldidodecylammonium chloride, Dimethyldilaurylammonium chloride, Isothan DL, Isothan DL 1, Quartamin D 24E, Quaternium 47
IUPAC navn didodecyl(dimethyl)azanium; chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didodecyldimethylammonium Chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C26H56N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 417.4101
Procent renhed >95%