Få mere at vide
Didodecyldimethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 17953745
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953745 5 g
17984765 10 g
17943865 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17953745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4417605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3401-74-9
Molekylær formel C26 H56 N . Cl
Molekylvægt (g/mol) 418.18
Synonym 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, chloride (8CI), Didodecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), AQ 212, Aliquat 204, Dilauryldimethylammonium chloride, Dimethyldidodecylammonium chloride, Dimethyldilaurylammonium chloride, Isothan DL, Isothan DL 1, Quartamin D 24E, Quaternium 47, 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, chloride (8CI), Didodecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), AQ 212, Aliquat 204, Dilauryldimethylammonium chloride, Dimethyldidodecylammonium chloride, Dimethyldilaurylammonium chloride, Isothan DL, Isothan DL 1, Quartamin D 24E, Quaternium 47
IUPAC navn didodecyl(dimethyl)azanium; chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Didodecyldimethylammonium Chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C26H56N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 417.4101
Procent renhed >95%
Produkttitel
Välj ett problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.