Få mere at vide
Didodecyldimethylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30240658
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30240658 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30240658 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD441745500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didodecyldimethylammonium Bromide
CAS 3282-73-3
Molekylær formel C26H56BrN
Mængde 500 mg
Synonym 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, bromide (8CI), Didodecyldimethylammonium bromide (7CI), Bis(dodecyl)dimethylammonium bromide, Bis(n-dodecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DDDMA, DMAB, Di-n-dodecyldimethylammonium bromide, Dilauryldimethylammonium bromide, Dimethyldidodecylammonium bromide, Dimethyldilaurylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
IUPAC navn didodecyl(dimethyl)azanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 462.63
Formel vægt 461.3596