Få mere at vide
Didodecyldimethylammoniumbromid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313845
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
30313845 10 ml
1 options
Artikelnummer. 30313845 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREB12588350AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didodecyldimethylammonium Bromide
CAS 3282-73-3
Analyt- eller komponentnavne Didodecyldimethylammonium Bromide
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C26H56BrN
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, bromide (8CI), Didodecyldimethylammonium bromide (7CI), Bis(dodecyl)dimethylammonium bromide, Bis(n-dodecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DDDMA, DMAB, Di-n-dodecyldimethylammonium bromide, Dilauryldimethylammonium bromide, Dimethyldidodecylammonium bromide, Dimethyldilaurylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
IUPAC navn didodecyl(dimethyl)ammonium; Bromid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 462.63
Mængde 10 ml
Formel vægt 461,3596 g/mol