Få mere at vide
Didesmethylsibutramine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30461436
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461436 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461436 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0991.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride
CAS 84484-78-6
Analyt- eller komponentnavne N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 Cl N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. G (Pharmeuropa) as Hydrochloride, N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride, Didesmethylsibutramine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity G, Sibutramine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C15H22ClN.ClH/c1-11(2)10-14(17)15(8-3-9-15)12-4-6-13(16)7-5-12;/h4-7,11,14H,3,8-10,17H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CC(C)CC(N)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-amine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 288.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 287.1208 g/mol