Få mere at vide
Didesmethyl Zolmitriptan (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Didesmethyl Zolmitriptan |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O2/c15-4-3-10-7-16-13-2-1-9(6-12(10)13)5-11-8-19-14(18)17-11/h1-2,6-7,11,16H,3-5,8,15H2,(H,17,18)/t11-/m0/s1 |
| Formel vægt | 259.1321 |