Få mere at vide
Didesmethyl Sibutramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Didesmethyl Sibutramine |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClN/c1-11(2)10-14(17)15(8-3-9-15)12-4-6-13(16)7-5-12/h4-7,11,14H,3,8-10,17H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 251.1441 |
| Procent renhed | >95% |