Få mere at vide
Didesmethyl Erlotinib Hydrochloridsalt, TRC
Artikelnummer. 30378912
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30378912 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30378912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4411051MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didesmethyl Erlotinib Hydrochloride Salt
CAS 183320-12-9
Molekylær formel C20 H19 N3 O4 . Cl H
Mængde 1 mg
Synonym Ethanol, 2-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-6-(2-hydroxyethoxy)-7-quinazolinyl]oxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanol, 2,2'-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-6,7-quinazolinediyl]bis(oxy)]bis-, monohydrochloride (9CI), 2,2'-[[4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-quinazolinediyl]bis(oxy)]bis[ethanol] hydrochloride, CP 373943 HCl, Didesmethyl Erlotinib hydrochloride, Didesmethylerlotinib hydrochloride, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-hydroxyethoxy)-4-quinazolinamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H19N3O4.ClH/c1-2-14-4-3-5-15(10-14)23-20-16-11-18(26-8-6-24)19(27-9-7-25)12-17(16)21-13-22-20;/h1,3-5,10-13,24-25H,6-9H2,(H,21,22,23);1H
SMIL Cl.OCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCO
IUPAC navn 2-[4-(3-ethynylanilino)-7-(2-hydroxyethoxy)quinazolin-6-yl]oxyethanol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 401.84
Formel vægt 401.1142