missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Didesmethyl Cariprazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Didesmethyl Cariprazine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28Cl2N4O/c20-16-2-1-3-17(18(16)21)25-12-10-24(11-13-25)9-8-14-4-6-15(7-5-14)23-19(22)26/h1-3,14-15H,4-13H2,(H3,22,23,26) |
| Formel vægt | 398.164 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?