missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Didesmethyl Almotriptan, TRC

Artikelnummer. 30375745
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375745 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4408305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Didesmethyl Almotriptan
CAS 181178-24-5
Molekylær formel C15H21N3O2S
Mængde 5 mg
Synonym 1-[[3-(2-Aminoethyl)-5-indolyl]methanesulfonyl]pyrrolidine, 1-[[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]pyrrolidine, 5-[(1-Pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine, Almotriptan USP RC B, Almotriptan USP Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O2S/c16-6-5-13-10-17-15-4-3-12(9-14(13)15)11-21(19,20)18-7-1-2-8-18/h3-4,9-10,17H,1-2,5-8,11,16H2
SMIL NCCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)N3CCCC3)cc12
IUPAC navn 2-[5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 307.41
Formel vægt 307.1354
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.