Få mere at vide
Didesethyl Chloroquine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Didesethylchloroquine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18) |
| Formel vægt | 263.1189 |
| Procent renhed | >95% |