Få mere at vide
Didesethyl Chloroquine Hydroxyacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Didesethyl Chloroquine Hydroxyacetamide |
| CAS | 1159977-30-6 |
| Molekylær formel | C16 H20 Cl N3 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(4'-Glycolamidyl-1'-methyl-3,4-butylamino)-7-chloroquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20ClN3O2/c1-11(3-2-7-19-16(22)10-21)20-14-6-8-18-15-9-12(17)4-5-13(14)15/h4-6,8-9,11,21H,2-3,7,10H2,1H3,(H,18,20)(H,19,22) |
| SMIL | CC(CCCNC(=O)CO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| IUPAC navn | N-[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]-2-hydroxy-acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.8 |
| Formel vægt | 321.1244 |