missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Didesethyl Chloroquine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Didesethyl Chloroquine-d4 |
| CAS | 1215797-41-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14H14D4ClN3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Didesethyl Chloroquine D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18)/i2D2,7D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.79 |
| Formel vægt | 267.144 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?