Få mere at vide
Dideoxycytidinene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-Didehydro-2',3'-dideoxycytidine |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h1-4,6,8,13H,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1 |
| Formel vægt | 209.08 |