Få mere at vide
Didemethyl Mifepriston, TRC
Artikelnummer. 30011086
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011086 1 mg
30133946 10 mg
30010135 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011086 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4395501MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104004-92-4
Molekylær formel C27 H31 N O2
Molekylvægt (g/mol) 401.54
Synonym Estra-4,9-dien-3-one, 11-(4-aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11β,17β)-, Estra-4,9-dien-3-one, 11-(4-aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11β,17β)- (9CI), (11β,17β)-11-(4-Aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one, Aminopristone, Desmethylmetapristone, N,N-Didesmethylmifepristone, RU 42848, Didemethyl Mifepristone
IUPAC navn (8S,11R,13S,14S,17S)-11-(4-aminophenyl)-17-hydroxy-13-methyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(N)cc5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didemethyl Mifepristone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C27H31NO2/c1-3-13-27(30)14-12-24-22-10-6-18-15-20(29)9-11-21(18)25(22)23(16-26(24,27)2)17-4-7-19(28)8-5-17/h4-5,7-8,15,22-24,30H,6,9-12,14,16,28H2,1-2H3/t22-,23+,24-,26-,27-/m0/s1
Formel vægt 401.2355
Procent renhed >95%