missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dideiodo Amiodarone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30374729
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374729 100 mg
30372173 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD439425100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 95820-13-6
Molekylær formel C25 H31 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 429.98
Synonym Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl, hydrochloride (7CI), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone Hydrochloride, Dideiodo Amiodarone hydrochloride
IUPAC navn (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone;hydrochloride
SMIL Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dideiodo Amiodarone Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H31NO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;1H
Formel vægt 429.2071
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.