Få mere at vide
Didecyldimethylammoniumperfluorooctan sulfonat, TRC
Artikelnummer. 30370017
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30370017 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30370017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD58433025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorooctanesulfonic Acid Didecyldimethylammonium
CAS 251099-16-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 H48 N . C8 F17 O3 S
Mængde 25 mg
Synonym 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonate (1:1) (ACI) H411, H401, H372, H360Fd, H360FD, H360F, H360Df, H360D, H360, 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,
InChI formel InChI=1S/C22H48N.C8HF17O3S/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h5-22H2,1-4H3;(H,26,27,28)/q+1;/p-1
SMIL CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn didecyl(dimethyl)azanium; 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 825.745
Formel vægt 825.308
Procent renhed >95