Få mere at vide
Didecylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Didecylamine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 297.3396 |