Få mere at vide
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride, TRC
Artikelnummer. 30010267
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010267 10 g
30012343 25 g
30008989 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43937510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7173-51-5
Molekylær formel C22 H48 N . Cl
Molekylvægt (g/mol) 362.08
Synonym 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didecyldimethyl-, chloride (8CI), Didecyldimethylammonium chloride (7CI), 2DB500E, AQ 210, Acticide, Acticide DDQ, Acticide DDQ 40, Arquad 10, Arquad 210, Arquad 210-50, Arquad 210-50E, Arquad 210-80, Arquad 210-80E, Arquad 210-85E, Asepas 3, Astop, BTC 1010, BTC 1010E, BTC 2250, BTC 99, Bardac 22, Bardac 2240, Bardac 2250, Bardac 2250J, Bardac 2250R, Bardac 2270E, Bardac 2270ETM, Bardac 2280, Bardac 2280G, Bardac 2280R, Bardac 50, Bio-Dac, Britewood Q, Britewood XL, Calgon H 130, Catiogen DDM, Catiogen DDM-PG, Cation DDC, Cation DDC 50, Cation DDC 80, D 10P, DDAC, DDC 80, Didecyldimethylammounium chloride, Dimethyldidecylammonium chloride, Dodigen 1881, Fentacare 1021-80, H 130, H 130 (molluscicide), K-Sanit BP 80, Kamin RM 2D50A, KleenGrow, Lipoquad 210-80E, M 21080, Macrotrol MT 200, Maquat 4450T, Maquat 4480E, Microbiocide B 74, Microbiocide N 750, N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium chloride, New Des 50, Nissan Cation 2DB, Nissan Cation 2DB500E, Nissan Cation 2DB800E, Quartamin D 10E, Quartamin D 10P, Quaternium 12, Querton 210CL, Septapav KhS 70, Slaoff 91, Sporekill, Stenquat 1010, Timbercote 2000, Tret-O-Lite XC 507
IUPAC navn didecyl(dimethyl)azanium;chloride
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didecyldimethylammonium chloride (DDAC-C10)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 361.3475
Procent renhed >95%