Få mere at vide
Didechlorodihydroxycyclophosphamide (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Didechlorodihydroxycyclophosphamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17N2O4P/c10-5-3-9(4-6-11)14(12)8-2-1-7-13-14/h10-11H,1-7H2,(H,8,12) |