Få mere at vide
Didanosin, Mikromol™
Artikelnummer. 17983056
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17983056 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17983056 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1047.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Didanosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didanosine
CAS 69655-05-6
Analyt- eller komponentnavne Didanosine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, 9-(2,3-Dideoxy-beta-d-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
SMIL OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
IUPAC navn 9-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 236.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 236,0909 g/mol