Få mere at vide
Didanosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16438438 10 mg 10mg
16424317 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16438438 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB024910mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Didanosine(Videx) is a reverse transcriptase inhibitor with an IC50 of 0.49 μM.
Didanosine(Videx) is a reverse transcriptase inhibitor with an IC50 of 0.49 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didanosine
CAS 69655-05-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12N4O3
Mængde 10 mg
Synonym 2',3'-Dideoxyinosine ddI
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (264.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1CC[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3O)O1
Molekylvægt (g/mol) 236.23
Formel vægt 236.23
Procent renhed 99.75%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus