Få mere at vide
Didanosin EP Urenhed A (Azathioprin EP Urenhed F), Mikromol™
Artikelnummer. 17922226
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17922226 100 mg
17902316 25 mg
30462133 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17922226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1047.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Didanosin EP Urenhed A (Azathioprin EP Urenhed F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hypoxanthine
CAS 68-94-0
Analyt- eller komponentnavne Hypoxanthine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H4 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one (Hypoxanthine), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), Didanosine Related Compound A, Azathioprine Impurity F, Didanosine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
SMIL O=C1NC=Nc2[nH]cnc12
IUPAC navn 1,9-dihydropurin-6-en
Molekylvægt (g/mol) 136.11
Mængde 100 mg
Formel vægt 136.0385 g/mol