Få mere at vide
Dicyclopropylmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391407
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391407 1 g 1g
11301417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01816.03
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 14300-33-5 | C7H12O | 112.17 g/mol
Dicyclopropylmethanol anvendes som beskyttelsesgruppereagens for carboxylsyrer; de dannede estere spaltes meget mildt og selektivt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dicyclopropylmethanol bruges som beskyttelsesgruppereagens for carboxylsyrer; de dannede estere spaltes meget
mildt og selektivt.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 14300-33-5
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD00019249
InChI nøgle PIXLZMHERIHLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopropyl carbinol, dicyclopropylmethyl alcohol, dicyclopropylmethan-1-ol, cyclopropanemethanol, a-cyclopropyl, cyclopropanemethanol, .alpha.-cyclopropyl, dicyclopropyl-methanol, acmc-20ala1, alpha-cyclopropylcyclopropanemethanol
PubChem CID 84336
IUPAC navn dicyclopropylmethanol
SMIL OC(C1CC1)C1CC1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Dicyclopropylmethanol
Kogepunkt 99°C to 100°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.465
Mængde 1 g
Beilstein 2203215
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.