Få mere at vide
Dicyclopentenyl acrylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432787
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15432787 100 g 100g
15422787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15432787 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 046864.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33791-58-1 | C13H17O2 | 205.28 g/mol
Dicyclopentenylacrylat bruges i organisk syntese af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33791-58-1
Molekylær formel C13H17O2
Molekylvægt (g/mol) 205.28
MDL nummer MFCD00171305
Synonym DCPA; Tricyclo[5.2.1.02.6]dec-4-enyl acrylate
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dicyclopentenyl acrylate
Smeltepunkt -40°C
Farve Brun
Tæthed 1.07 g/mL
Flammepunkt 131°C (268°F)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 204.27
Fysisk form Væske