Få mere at vide
Dicyclopentenyl acrylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422787
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422787 25 g 25g
15432787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046864.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33791-58-1 | C13H17O2 | 205.28 g/mol
Dicyclopentenylacrylat bruges i organisk syntese af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33791-58-1
Molekylær formel C13H17O2
Molekylvægt (g/mol) 205.28
MDL nummer MFCD00171305
Synonym DCPA; Tricyclo[5.2.1.02.6]dec-4-enyl acrylate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclopentenyl acrylate
Smeltepunkt -40°C
Farve Brun
Tæthed 1.07 g/mL
Flammepunkt 131°C (268°F)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 204.27
Fysisk form Væske