Få mere at vide
Dicyclopentanylmethyl acrylate
Artikelnummer. 15472737
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472737 25 g 25g
15462737 5 g 5g
15482737 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046652.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93962-84-6 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93962-84-6
Molekylær formel C14H20O2
Molekylvægt (g/mol) 220.312
MDL nummer MFCD22380704
InChI nøgle PMPNHSZLJPXGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym octahydro-4,7-methano-1h-indenyl methyl acrylate, acmc-20mslm, tricyclo 5.2.1.0 2 ,? decan-3-ylmethyl prop-2-enoate
PubChem CID 22051805
SMIL C=CC(=O)OCC1CCC2C1C3CCC2C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclopentanylmethyl acrylate
Farve Gul
Mængde 25 g
Formel vægt 220.31
Fysisk form Væske