Få mere at vide
Dicyclopentamethylenethiuram Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicyclopentamethylenethiuram Disulfide |
| CAS | 94-37-1 |
| Molekylær formel | C12H20N2S4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Piperidine-1-carbothioic dithioperoxyanhydride, 1,1’-Dithiobis[1-(1-piperidinyl)-methanethione |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2S4/c15-11(13-7-3-1-4-8-13)17-18-12(16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H2 |
| SMIL | S=C(SSC(=S)N1CCCCC1)N2CCCCC2 |
| IUPAC navn | piperidine-1-carbothioylsulfanyl piperidine-1-carbodithioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.56 |
| Formel vægt | 320.0509 |