Få mere at vide
Dicyclopentadien, typisk 95%, stikker.
Beskrivelse
Dicyclopentadien anvendes i harpikser, især umættede polyesterharpikser. Det spiller en stor rolle i blæk, klæbemidler og maling. Det bruges også som en monomer i polymerisationsreaktioner. Det er en forløber for fremstilling af endo-tetrahydrodicyclopentadien, som reagerer med aluminiumchlorid ved højere temperatur for at give adamantin. Det gennemgår en retro-Diels-Alder-reaktion for at give cyclopentadien, der fungerer som ligand i uorganisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicyclopentadiene |
| Navn note | Stabiliseret |
| Tæthed | 0.982 g/mL |
| Kogepunkt | 171 °C til 173 °C |
| Flammepunkt | 26 °C (78 °F) |
| Brydningsindeks | 1.51 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2048 |
| Beilstein | 1904092 |
| Merck Index | 14,2739 |
| Vis mere |