Få mere at vide
Dicyclopentadiene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15828910
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15828910 2.5 L 2.5 L
15808910 100 mL -
15818910 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15828910 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8030382500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-73-6
Tekniske data
Smeltepunkt 11°C to 13°C
Tæthed 0.98 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 166°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00078246
Mængde 2.5 L
Synonym Dicyclopentadiene, Cyclopentadiene dimer, 4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene, Dicyclopentadiene
Molekylvægt (g/mol) 132.2