Få mere at vide
Dicyclopentadien diepoxid, 98%
Artikelnummer. 11357905
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357905 25 g 25g
11347905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02940.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 81-21-0 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
Dicyclopentadien diepoxid fungerer som et mellemprodukt til epoxyharpikser, blødgørere og beskyttende belægninger. Det finder anvendelse som gummiadditiv og klæbemidler, som bruges ved høj temperatur. Yderligere anvendes det til fremstilling af endo-3-hydroxy-exo-9-oxa-exo-tetracyclo[5.3.1.02,6.08,10]undecan under anvendelse af lithiumaluminiumhydrid som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dicyclopentadien diepoxid fungerer som et mellemprodukt til epoxyharpikser, blødgørere og beskyttende belægninger. Det finder anvendelse som gummiadditiv og klæbemidler, som bruges ved høj temperatur. Yderligere anvendes det til fremstilling af endo-3-hydroxy-exo-9-oxa-exo-tetracyclo[5.3.1.02,6.08,10]undecan under anvendelse af lithiumaluminiumhydrid som reagens.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-21-0
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00077209
InChI nøgle BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro
PubChem CID 6673
SMIL C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclopentadiene diepoxide
Smeltepunkt 185 °C til 189 °C
Tæthed 1.331
Kogepunkt 326 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 112743
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99%