Få mere at vide
Dicyclopentadien, 95 %, stabiliseret med 100-200 ppm 4-tert-Butylcatechol
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicyclopentadiene |
| Smeltepunkt | 11,0 °C til 13,0 °C |
| Tæthed | 0.9820g/mL |
| Kogepunkt | 170,0 °C |
| Flammepunkt | 32 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 91% min. (endo-dicyclopentadien) (GC) |
| Emballage | Plast tromle |
| Brydningsindeks | 1,5100 til 1,5120 |
| Mængde | 10 L |
| Vis mere |