Få mere at vide
Dicyclopentadien, 95 %, stabiliseret med 100-200 ppm 4-tert-Butylcatechol
Artikelnummer. 10636162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636162 100 mL Glasflaske 100ml
10377370 1 L Glasflaske 1 L
10724841 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11954431 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10636162 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150761000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-73-6 , 98-29-3
Molekylær formel C10H12
Molekylvægt (g/mol) 132.2
InChI nøgle HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
PubChem CID 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMIL C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclopentadiene
Smeltepunkt 11,0 °C til 13,0 °C
Tæthed 0.9820g/mL
Kogepunkt 170,0 °C
Flammepunkt 32 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 91% min. (endo-dicyclopentadien) (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5100 til 1,5120
Mængde 100 mL
Beilstein 05,II,391
Merck Index 14,2739
Specifik vægtfylde 0.982
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, diethylether
Stabilisator 100 til 200 ppm p-tert.-butylkatechol
Formel vægt 132.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicyclopentadiene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.