Få mere at vide
Dicyclopentadien, 95 %, stabiliseret med 100-200 ppm 4-tert-Butylcatechol
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicyclopentadiene |
| Smeltepunkt | 11.0°C to 13.0°C |
| Tæthed | 0.9820g/mL |
| Kogepunkt | 170.0°C |
| Flammepunkt | 32°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 91% min. (endo-Dicyclopentadiene) (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.5100 to 1.5120 |
| Mængde | 1 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dicyclopentadiene, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.