Få mere at vide
Dicyclopentadien, 90+%, stikk. med 4-tert-butylkatechol
Beskrivelse
Dicyclopentadien anvendes i harpikser, især umættede polyesterharpikser. Det spiller en stor rolle i blæk, klæbemidler og maling. Det bruges også som en monomer i polymerisationsreaktioner. Det er en forløber for fremstilling af endo-tetrahydrodicyclopentadien, som reagerer med aluminiumchlorid ved højere temperatur for at give adamantin. Det gennemgår en retro-Diels-Alder-reaktion for at give cyclopentadien, der fungerer som ligand i uorganisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dicyclopentadien anvendes i harpikser, især umættede polyesterharpikser. Det spiller en stor rolle i blæk, klæbemidler og maling. Det bruges også som en monomer i polymerisationsreaktioner. Det er en forløber for fremstilling af endo-tetrahydrodicyclopentadien, som reagerer med aluminiumchlorid ved højere temperatur for at give adamantin. Det gennemgår en retro-Diels-Alder-reaktion for at give cyclopentadien, der fungerer som ligand i uorganisk kemi.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicyclopentadiene |
| Navn note | stabiliseret med 4-tert-butylkatechol |
| Tæthed | 0.982 |
| Kogepunkt | 171 °C til 173 °C |
| Flammepunkt | 26 °C (78 °F) |
| Brydningsindeks | 1.51 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN2048 |
| Beilstein | 1904092 |
| Merck Index | 14,2739 |
| Vis mere |