Få mere at vide
Dicyclopentadien, 90+%, stikk. med 4-tert-butylkatechol
Artikelnummer. 11460224
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460224 500 mL 500ml
11470224 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13643.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132,206 g/mol
Dicyclopentadien anvendes i harpikser, især umættede polyesterharpikser. Det spiller en stor rolle i blæk, klæbemidler og maling. Det bruges også som en monomer i polymerisationsreaktioner. Det er en forløber for fremstilling af endo-tetrahydrodicyclopentadien, som reagerer med aluminiumchlorid ved højere temperatur for at give adamantin. Det gennemgår en retro-Diels-Alder-reaktion for at give cyclopentadien, der fungerer som ligand i uorganisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dicyclopentadien anvendes i harpikser, især umættede polyesterharpikser. Det spiller en stor rolle i blæk, klæbemidler og maling. Det bruges også som en monomer i polymerisationsreaktioner. Det er en forløber for fremstilling af endo-tetrahydrodicyclopentadien, som reagerer med aluminiumchlorid ved højere temperatur for at give adamantin. Det gennemgår en retro-Diels-Alder-reaktion for at give cyclopentadien, der fungerer som ligand i uorganisk kemi.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-73-6
Molekylær formel C10H12
Molekylvægt (g/mol) 132.206
MDL nummer MFCD00078246
InChI nøgle HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
PubChem CID 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMIL C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclopentadiene
Navn note stabilized with 4-tert-butylcatechol
Tæthed 0.982
Kogepunkt 171°C to 173°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Brydningsindeks 1.51
Mængde 500 mL
FN nummer UN2048
Beilstein 1904092
Merck Index 14,2739
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 132.21
Procent renhed ≥90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicyclopentadiene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclopentadiene