Få mere at vide
Dicyclomine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicycloverine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 345.2435 |
| Procent renhed | >95% |