Få mere at vide
Dicyclohexyloxostannan, TRC
Artikelnummer. 30133583
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133583 1 g
30006735 100 mg
30005713 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133583 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4402601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22771-17-1
Molekylær formel C12H22OSn
Molekylvægt (g/mol) 301.01
Synonym Dicyclohexyltin Oxide, NSC 99148
SMIL O=[Sn](C1CCCCC1)C2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexyloxostannane
Mængde 1 g