missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dicyclohexylmethanol, TRC

Artikelnummer. 30010750
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010750 500 mg
30004536 100 mg
30004365 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD435633500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4453-82-1
Molekylær formel C13H24O
Molekylvægt (g/mol) 196.32
Synonym Dicycloverine Impurity 7
SMIL OC(C1CCCCC1)C2CCCCC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dicyclohexylmethanol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H24O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-14H,1-10H2
Formel vægt 196.1827
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.