Få mere at vide
Dicyclohexylmethan-4,4'-diisocyanat (blanding af isomerer), >90 %, TRC
Artikelnummer. 30009795
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009795 50 g
30010577 10 g
18033250 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43928550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5124-30-1
Molekylær formel C15 H22 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 262.35
Synonym 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethane
IUPAC navn 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)methyl]cyclohexan
SMIL O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
Formel vægt 262.1681