Få mere at vide
Dicyclohexylchlorophosphine, 98+%
Artikelnummer. 11327768
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327768 1 g 1g
11317768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033571.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 16523-54-9 | C12H22ClP | 232,73 g/mol
Dicyclohexylchlorphosphin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til syntese af forskellige fosfiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16523-54-9
Molekylær formel C12H22ClP
Molekylvægt (g/mol) 232.73
MDL nummer MFCD00014294
InChI nøgle AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane
PubChem CID 2734135
SMIL ClP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexylchlorophosphine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.054 g/mL
Kogepunkt 97 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Acrid
Lineær formel (C6H11)2PCl
Brydningsindeks 1.533
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Reagerer voldsomt med vand.
IUPAC navn chlor(dicyclohexyl)phosphan
Formel vægt 232.73
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske