Få mere at vide
Dicyclohexylamin, TRC
Artikelnummer. 30383809
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30383809 5 g
1 options
Artikelnummer. 30383809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4383005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexylamine
CAS 101-83-7
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C12 H23 N
Mængde 5 g
Synonym Dicyclohexylamine (8CI), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, D-CHA-T, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, NSC 3399
InChI formel InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
SMIL C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC navn N-cyclohexylcyclohexanamin
Molekylvægt (g/mol) 181.32
Formel vægt 181.183
Procent renhed >95