Få mere at vide
Dicyclohexylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicyclohexylamine |
| CAS | 101-83-7 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C12 H23 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Dicyclohexylamine (8CI), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, D-CHA-T, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, NSC 3399 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2 |
| SMIL | C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
| IUPAC navn | N-cyclohexylcyclohexanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.32 |
| Vis mere |