Få mere at vide
Dicyclohexylamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898880
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898880 100 mL
15808890 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15898880 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8029480100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-83-7
Tekniske data
Smeltepunkt -0.1°C
Tæthed 0.91 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel (C6H11)2NH
MDL nummer MFCD00011658
Mængde 100 mL
Synonym Dicyclohexylamine, DCHA, Dicyclohexylamine
Molekylvægt (g/mol) 181.32