Få mere at vide
Beskrivning
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Dicyclohexylamine |
| Smeltepunkt | -2°C |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 0.912g/mL at 20°C |
| Kogepunkt | 117°C to 120°C |
| Flammepunkt | 96°C (204.8°F) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Lineær formel | (C6H11)2NH |
| Brydningsindeks | n20/D 1.484 |
| Mængde | 100 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?